N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110294-1G
OR110294-250MG
OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA
244
CHF
APOSOR110294-1G
APOSOR110294-250MG
APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formel:
C₅H₇NO₂S₂ MW: 177,245 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00975951 CAS-Nummer: 53442-30-1 |