4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110290-1G OR110290-250MG OR110290-5G
APOSOR110290-1GEA 236 CHF
APOSOR110290-1G APOSOR110290-250MG APOSOR110290-5G
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03550606
CAS-Nummer: 401583-57-1