Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110277-1G
OR110277-5G
APOSOR110277-1GEA
158
CHF
APOSOR110277-1G
APOSOR110277-5G
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁NO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02083299 CAS-Nummer: 80066-96-2 |