Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 279 CHF
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₃S
MW: 237,275 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706234
CAS-Nummer: 35212-88-5