4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110244-1G OR110244-250MG
APOSOR110244-1GEA 265 CHF
APOSOR110244-1G APOSOR110244-250MG
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406815
CAS-Nummer: 132522-82-8