5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110225-1G
OR110225-5G
APOSOR110225-1GEA
0
CHF
APOSOR110225-1G
APOSOR110225-5G
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₈Cl₂N₂ MW: 215,079 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05992934 CAS-Nummer: 90348-42-8 |