Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 149 CHF
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 114 °C
Dichte: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052519
CAS-Nummer: 37128-24-8