4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110171-1G
OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA
279
CHF
APOSOR110171-1G
APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Formel:
C₁₂H₁₄ClN₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22370026 CAS-Nummer: 1427460-97-6 |