Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110164-1G
OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA
332
CHF
APOSOR110164-1G
APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,068 g/mol Melting Pt: 205…208 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22421936 CAS-Nummer: 1427460-96-5 |