3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110147-1G OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA 891 CHF
APOSOR110147-1G APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formel: C₈H₇BrN₄O
MW: 255.071 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21602378
CAS-Nummer: 1427460-82-9