6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Heptyl-1H-indazol-6-amine
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 446 CHF
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Formel: C₁₄H₂₁N₃
MW: 231.337 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12103247
CAS-Nummer: 1155102-93-4