6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110113-1G OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA 836 CHF
APOSOR110113-1G APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formel: C₈H₇BrN₄O
MW: 255,071 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24850059
CAS-Nummer: 474709-32-5