Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110077-1G
OR110077-5G
APOSOR110077-1GEA
355
CHF
APOSOR110077-1G
APOSOR110077-5G
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Melting Pt: 142…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738971 CAS-Nummer: 683233-12-7 |