5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110061-1G OR110061-10G OR110061-5G
APOSOR110061-1GEA 0 CHF
APOSOR110061-1G APOSOR110061-10G APOSOR110061-5G
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₃Br₂N₃O₂
MW: 320,926 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23159157
CAS-Nummer: 1427460-60-3