5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Nitro-2,3-dihydrobenzofuran
OR110049-5G
OR110049-10G
APOSOR110049-5GEA
38.3
CHF
APOSOR110049-5G
APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formel:
C₈H₇NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22376562 CAS-Nummer: 17403-47-3 |