Ethyl 2-ethoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110041-1G
OR110041-5G
OR110041-10G
APOSOR110041-1GEA
140
CHF
APOSOR110041-1G
APOSOR110041-5G
APOSOR110041-10G
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18207652 CAS-Nummer: 15441-51-7 |