[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110006-1G OR110006-250MG OR110006-5G
APOSOR110006-1GEA 219 CHF
APOSOR110006-1G APOSOR110006-250MG APOSOR110006-5G
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Melting Pt: 56…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025855
CAS-Nummer: 869901-22-4