Sodium 3-chlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 262 CHF
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formel: C₇H₄ClO₂·Na
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059569
CAS-Nummer: 17264-88-9