4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
OR10835-1G OR10835-5G
APOSOR10835-1GEA 34.8 CHF
APOSOR10835-1G APOSOR10835-5G
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Formel: C₁₂H₁₇BrO₃
MW: 289,166 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411183
CAS-Nummer: 112598-18-2