3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 174 CHF
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Formel: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
MW: 236,224 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863232
CAS-Nummer: 296775-93-4