Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-3-(diethoxyphosphoryl)acetone, Diethyl [(chloroacetyl)methyl]phosphonate
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 1190 CHF
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formel: C₇H₁₄ClO₄P
MW: 228.61 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (0.07 mm Hg)
Dichte: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038926
CAS-Nummer: 67257-29-8