4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Aminosulphonyl)butyric acid, 3-Carboxypropane-1-sulphonamide
OR10407-1G OR10407-5G
APOSOR10407-1GEA 340 CHF
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formel: C₄H₉NO₄S
MW: 167.184 g/mol
Melting Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075007
CAS-Nummer: 175476-52-5