7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 383 CHF
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,148 g/mol
Melting Pt: 242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00973861
CAS-Nummer: 68262-33-9