Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [(1H-Pyrrol-3-yl)carbonyl]benzene, 3-Benzoyl-1H-pyrrole
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 219 CHF
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formel: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Melting Pt: 88…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179582
CAS-Nummer: 7126-41-2