3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G
OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA
166
CHF
APOSOR10264-1G
APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Melting Pt: 137…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00111718 CAS-Nummer: 671188-20-8 |