2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Carboxy-2-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane, 2-Carboxy-N-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxamide
OR10251-1G
OR10251-250MG
OR10251-5G
APOSOR10251-1GEA
265
CHF
APOSOR10251-1G
APOSOR10251-250MG
APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO₃ MW: 281.735 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00590283 CAS-Nummer: 101937-67-1 |