2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Jedi2, 2-Methyl-5-(thiophen-2-yl)furan-3-carboxylic acid
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 326 CHF
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,234 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569561
CAS-Nummer: 651005-90-2