1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Propanoylpiperazine, 1-(1-Oxoprop-1-yl)piperazine
OR0854-1G
OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA
38.3
CHF
APOSOR0854-1G
APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Formel:
C₇H₁₄N₂O MW: 142,199 g/mol Siedepunkt: 78 °C (0.2 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973346 CAS-Nummer: 76816-54-1 |