1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one, 1-Pivaloylpiperazine
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 181 CHF
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,252 g/mol
Melting Pt: 55…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973343
CAS-Nummer: 155295-47-9