4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyano-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Cyano-4,6-dimethyl-1,3-diazine
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 151 CHF
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Melting Pt: 82…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00184767
CAS-Nummer: 22126-16-5