2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Phtaloylpiperazine
OR0823-10G OR0823-2G
APOSOR0823-10GEA 443 CHF
APOSOR0823-10G APOSOR0823-2G
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Melting Pt: >245 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03042136
CAS-Nummer: 37618-28-3