Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0597-1G
OR0597-250MG
OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA
74.9
CHF
APOSOR0597-1G
APOSOR0597-250MG
APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199.634 g/mol Melting Pt: 80…82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01313708 CAS-Nummer: 202146-16-5 |