2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-2-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]acetamide, 5-(2-Amino-1-chloro-2-oxoethyl)-1,3-benzodioxole
OR0488-1G OR0488-5G
APOSOR0488-1GEA 147 CHF
APOSOR0488-1G APOSOR0488-5G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Formel: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,618 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445595
CAS-Nummer: 873380-46-2