3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Cyclopentyloxy)-4-formylanisole
OR0323-50MG
OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA
26.2
CHF
APOSOR0323-50MG
APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₆O₃ MW: 220,264 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C (0.05 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673136 CAS-Nummer: 67387-76-2 |