4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0230-5G
OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA
401
CHF
APOSOR0230-5G
APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972584 CAS-Nummer: 89292-70-6 |