2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-10G
OR0215-1G
OR0215-5G
APOSOR0215-10GEA
293
CHF
APOSOR0215-10G
APOSOR0215-1G
APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ MW: 206,241 g/mol Melting Pt: 243 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095640 CAS-Nummer: 446831-27-2 |