3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01957-1G OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA 188 CHF
APOSOR01957-1G APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Melting Pt: 198,5…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836169
CAS-Nummer: 1000017-94-6