2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 136 CHF
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇ClN₄
MW: 158,589 g/mol
Melting Pt: 249…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01764685
CAS-Nummer: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III