Ethyl hept-6-enoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR01811-1G OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA 108 CHF
APOSOR01811-1G APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Formel: C₉H₁₆O₂
MW: 156,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671845
CAS-Nummer: 25118-23-4