3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazin-2-yl)benzene
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 471 CHF
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₁₂H₈BrN₃
MW: 274,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832525
CAS-Nummer: 802580-12-7