2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 69.6 CHF
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245479
CAS-Nummer: 66630-70-4