6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(5-Carboxypyridin-2-yl)-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine, 6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxylic acid
OR01741-10MG
OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA
43.6
CHF
APOSOR01741-10MG
APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245472 CAS-Nummer: 904817-27-2 |