3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, 1-Hydroxy-1-(pyridin-3-yl)ethane
OR01622-25G
OR01622-5G
APOSOR01622-25GEA
344
CHF
APOSOR01622-25G
APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123.152 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01691686 CAS-Nummer: 4754-27-2 |