2,3-Diphenylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 272 CHF
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Formel: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238.328 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245414
CAS-Nummer: 143699-24-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable