3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chlorotetrahydrothiophene-3-ol 1,1-dioxide, 4-Chloro-3-hydroxythiolane 1,1-dioxide
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 741 CHF
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Formel: C₄H₇ClO₃S
MW: 170,615 g/mol
Melting Pt: 163…167 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005486
CAS-Nummer: 49592-61-2