2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(1H-Indol-2-yl)pyridine
OR01566-250MG
OR01566-1G
APOSOR01566-250MGEA
236
CHF
APOSOR01566-250MG
APOSOR01566-1G
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ MW: 194,232 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04966830 CAS-Nummer: 21182-07-0 |