3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01535-500MG
OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA
298
CHF
APOSOR01535-500MG
APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Formel:
C₁₇H₁₈O₄ Melting Pt: 132…134 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245367 CAS-Nummer: 178445-83-5 |