4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR015022-250MG OR015022-100MG OR015022-1G
APOSOR015022-250MGEA 149 CHF
APOSOR015022-250MG APOSOR015022-100MG APOSOR015022-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₉H₁₇BO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26521383
CAS-Nummer: 1396215-84-1