Phenazine-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 140 CHF
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₈N₂O₂
MW: 224,215 g/mol
Melting Pt: 239…245 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00185184
CAS-Nummer: 2538-68-3