Umckalin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxycoumarin
BIU1200-10MG
BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA
889
CHF
APOSBIU1200-10MG
APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formel:
C₁₁H₁₀O₅ MW: 222,194 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16036238 CAS-Nummer: 43053-62-9 |